Key Documents
58722
Adaptateur de tube
1/4-28 male UNF, male Luer
Synonyme(s) :
Adaptateur Luer mâle
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Matériaux
CTFE
Description
for chromatography applications
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI Valco® CMLAKF
Raccords
male Luer
1/4-28 male UNF
Description générale
L′adaptateur mâle permet de connecter une aiguille ou un axe Luer à un adaptateur ou à un tube fileté 1/4"-28. Les systèmes de couplage sont à commander séparément.
Tubing adaptor is a national pipe thread taper made up of stainless steel which is used to connect a female adaptor. It may be used to connect capillary tubes in HPLC, GC etc.
Application
Tubing adaptor was used in solid phase extraction.
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
C Brede et al.
Food additives and contaminants, 21(11), 1115-1124 (2005-03-15)
Migration of aniline from polyamide cooking utensils was investigated. Aniline was found to originate from the application of black colorant in the polyamide 66 raw material. Analysis of polyamide raw material revealed an aniline concentration of 121 +/- 13 mg