28398-U
Réducteur 6.35mm/10mm
PTFE, pk of 3
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Niveau de qualité
Description
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10 mm and/or 6.35 mm stem O.D.
Conditionnement
pk of 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable