Key Documents
22075-U
Union réducteur
Swagelok® 400-6-1, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/16 in. Swagelok
Synonyme(s) :
RÉDUCTEUR SWAGELOK 400-6-1, ACIER INOXYDABLE 1/4 x 1/16 UNITAIRE®
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Swagelok® 400-6-1
Raccords
1/16 in. Swagelok
1/4 in. Swagelok
Description générale
Reducing unions of Swagelok® type are mostly used as metal column terminators. All original reducing unions have a bore in the centre of about 6mm in length and an internal diameter of 1.2mm. Moreover, reducing unions have a large bore at the non-reducing site. Modification is necessary in reducing union in order to minimize peak broadening, pressure resistance and to ease the installation process.
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Instrumentation for High Performance Liquid Chromatography.
Huber JFK
Science, 84-88 (2011)