24243
tamis moléculaire 5A PLOT
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Paramètres
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Épaisseur moyenne
15 μm
df
15 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
Groupe de la matrice active
Aluminosilicate phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Type de colonne
capillary PLOT
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: None
Phase:
- Aluminosilicate
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques