13052-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 80/100 Porapak N support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Synonyme(s) :
GC column, Porapak N
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-190 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Porapak N support
Groupe de la matrice active
none phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with General Configuration
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable