Key Documents
19137-U
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
needle size 22 ga, bevel tip (point style 2), needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
bevel tip (point style 2)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7779-01
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
250-10000 μL
Compatibilité
for use with 250μL-10mL
Description générale
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable