Z118117
Aiguilles Hamilton® pour seringues RN
needle size 22 ga, bevel tip, needle L 76 mm (3 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22 ga
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 7804-01
L de l'aiguille
76 mm (3 in.)
Volume
2.5-100 μL
Compatibilité
for use with 2.5μL-100μL syringe