13599
Sepabeads® SP850
bucket of 1000 g
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditionnement
bucket of 1000 g
Technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
~1000 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
20-60 mesh
250-850 μm
Dimension de pores
~1.20 mL/g pore volume
38 Å mean pore size (sharp distribution)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable