468312
Poly(styrene-co-divinylbenzene) Polymeric Adsorbent
microspheres, 1400-2500 mesh
Synonyme(s) :
Polystyrene crosslinked with divinylbenzene
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(styrene-co-divinylbenzene), microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
Forme
microspheres
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Superficie
500 m2/g
Matrice
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Groupe de la matrice active
polymer
Taille moy. des particules
6.0-10.0 μm
Dimension de pores
60 Å mean pore size
Technique de séparation
reversed phase
Chaîne SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in separation media for TLC, paper and LPL chromatography
- as adsorbent
- as matting agent for coatings, anti-blocking and lubrication additive for films and filler for ceramics, cosmetics and dental materials
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable