ZMS1166
Anti-Elastin Antibody, clone 10B8 ZooMAb® Mouse Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Tropoelastin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10B8, recombinant monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 63.7 kDa
observed mol wt ~55 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, mouse, chicken
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
chicken ... ELN(396441)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue membranes..
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Elastin in Moue heart tissue membranes.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Elastin in Human lung tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100-1,000 from a representative lot detected Elastin in Human skin and Human lung tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable