X2753
Xylanase
powder, ≥2500 units/g, recombinant, expressed in Aspergillus oryzae
Synonyme(s) :
Pentopan Mono BG®
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Aspergillus oryzae
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥2500 units/g
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- in the isolation of hemicellulose and production of oligosaccharides
- in viscosimetric assay
- in the comparison of commercial enzymes for the aqueous enzymatic extraction of corn oil from corn germ
- in the hydrolytic degradation of xylan
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable