WH0006855M1
Monoclonal Anti-SYP antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-synaptophysin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SYP(6855)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MLLLADMDVVNQLVAGGQFRVVKEPLGFVKVLQWVFAIFAFATCGSYSGELQLNVDCANKTESDLSIEVEFEYPFRLHQVYFDAPTCRGGTTKVFLVGDYSSSAEFFVTVAVFAFLYSMGALATYIFLQNKYRENNKGPMLDFLATAVFAFMWLVSSSAWAKGLSDVKMATDPENIIKEMPVCRQTGNTCKELRDLVTSGLNTSVVFGFLNLVLWVGNLWFVFKETGWAAPFLRAPPGAPEKQPAPGDAYGDAGYGQGPGGYGPQDSYGPQGGYQPDYGQPAGSGGSGYGPQGDYGQQGYGPQGAPTSFSNQM
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable