T7407
Trigalacturonic acid
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA, α-D-GalA-(1→4)-α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(OC2OC(C(O)C(O)C2O)C(O)=O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H26O19/c19-1-2(20)3(21)10(9(27)14(28)29)34-18-8(26)6(24)11(13(37-18)16(32)33)35-17-7(25)4(22)5(23)12(36-17)15(30)31/h1-13,17-18,20-27H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Clé InChI
FMNDXLWVYMQMHF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable