SRP2043
PPAR, α human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
MGC2237, MGC2452, NR1C1, PPAR, PPARalpha, hPPAR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥75% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~54 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
250 μg/mL
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PPARA(5465)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable