Principaux documents
SRP0674
Sigma-Aldrich
IL-17RA, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD217, interleukin-17 receptor a
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
62 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... IL17RA(23765)
Description générale
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1