Principaux documents
SML3773
Sigma-Aldrich
PITCOIN1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((4-Oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)-N-(thiazol-2-yl)acetamide, 2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-2-thiazolylacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H16N6O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.50
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
PITCOIN1 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. Also, PITCOIN1 is a moderate inhibitor of PI3KC2γ and PI3KC2β. PITCOIN1 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Development of selective inhibitors of phosphatidylinositol 3-kinase C2?
Nature Chemical Biology, 19(1), 18-27 (2023)