SML3539
MS177
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(6-(4-(2-(3-(2-((2-(2,6- dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4- yl)amino)ethoxy)propanamido)ethyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1-isopropyl-1H- indazole-4-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NCC1=C(C=C(NC1=O)C)C)C2=CC(C3=CC=C(N=C3)N4CCN(CC4)CCNC(CCOCCNC5=CC=CC(C(N6C(C(N7)=O)CCC7=O)=O)=C5C6=O)=O)=CC8=C2C=NN8C(C)C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable