Principaux documents
SML3323
Sigma-Aldrich
MS9715
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,4R)-1-((S)-2-(9-(4-((4-(5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylbenzyl)amino)butanamido)nonanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C58H74FN9O5S
Poids moléculaire :
1028.33
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(C(C)=CC(CNCCCC(NCCCCCCCCC(N[C@H](C(N2[C@@H](C[C@H](C2)O)C(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)C4=C(N=CS4)C)C)=O)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=C1)C5=C(N(C=N5)C)C6=CC=NC7=C6C=CC(F)=C7
Actions biochimiques/physiologiques
MS9715 is a potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node. MS9715 comprised of NSD3 antagonist BI-9321 linked to an E3 ligase VHL ligand. It potently inhibits growth of NSD3-dependent hematological cancer cells.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3