Key Documents
SML3322
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1N
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H10N2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.46
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, White to very dark grey
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CSC1=C2C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)SC2=NC=N1)=O
Actions biochimiques/physiologiques
SGC-STK17B-1N is a negative control for SGC-STK17B-1 a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable