Key Documents
SML3309
Sigma-Aldrich
DN01
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-((Dimethylamino)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H23FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.42
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
, White to light brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
DN01 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 12 nM; BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chemoproteomics Enabled Discovery of Selective Probes for NuA4 Factor BRD8
ACS Chemical Biology, 16(11):, 2185-2192 (2021)