Principaux documents
SML2953
Sigma-Aldrich
MGR1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpropanoic acid [(1,4,4a,9,9a,10-hexahydro-9,10-dioxo-1,4-ethanoanthracen-5-yl)oxy]methyl ester, JCHD precursor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.42
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C2C(C(C3=C1C=CC=C3OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C4C=CC2CC4
Actions biochimiques/physiologiques
MGR1 is an effective reactive oxygen species (ROS) generator in live cells (dosing range 2-100 μM). MGR1 is activated by intracellular esterases to form JCHD (5-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-1,4-ethanoanthracene-9,10-dione), which in turn, facilitated by a proximal H-bonding hydroxyl group, undergoes keto-enol tautomerism for enhanced superoxide (O2•-) generation upon reacting with molecular oxygen (O2). MGR1, but not its inactive analog MGR2, upregulates cellular ROS, resulting in cell death when used at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
null