SML2910
Bindarit
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)methoxy)-2-methylpropanoic acid, 2-Methyl-2-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]methoxy]propanoic acid, AF 2838, AF2838
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]2(nc(c3c2cccc3)COC(C)(C)C(=O)O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-19(2,18(22)23)24-13-16-15-10-6-7-11-17(15)21(20-16)12-14-8-4-3-5-9-14/h3-11H,12-13H2,1-2H3,(H,22,23)
Clé InChI
MTHORRSSURHQPZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable