Principaux documents
SML2760
Sigma-Aldrich
SGC6870
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-4,5-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H21BrN2O2S
Poids moléculaire :
469.39
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +260 to +300°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SGC6870 is a potent and selective protein arginine methyltransferase PRMT6 inhibitor (IC50 = 77 nM by cell-free assays; IC50 = 0.8 μM against asymmetric H3R2 dimethylation of overexpressed PRMT6 in HEK293T cells) over all other PRMTs and 23 methyltransferases. The (S)-enantiomer SGC6870N is inactive toward PRMT6 and serves as an excellent control compound.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3