Key Documents
SML2570
Sigma-Aldrich
NSC 146109 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(10-Methyl-9-anthracenyl) methyl carbamimidothioic acid ester hydrochloride, NSC146109 hydrochloride, XI-011 hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H16N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H16N2S.ClH/c1-11-12-6-2-4-8-14(12)16(10-20-17(18)19)15-9-5-3-7-13(11)15;/h2-9H,10H2,1H3,(H3,18,19);1H
Clé InChI
VIBMUYOXJUCEMA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
NSC146109 is a potent activator of p53 that selectively inhibits growth of transformed cells without genotoxicity. NSC146109 activates p53 by inhibition of MDMX expression.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable