SML2408
UNC3866 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl]-L-phenylalanyl-L-alanyl-L-leucyl-N6,N6-diethyl-L-lysyl-L-Serine methyl ester trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
lyophilized powder (white)
Couleur
white to off-white
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable