Key Documents
SML1645
Sigma-Aldrich
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H14ClFN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.82
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
Clé InChI
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1 that disrupts the eIF4F complex assembly independently of mTOR. SBI-0640756 potently inhibits growth of BRAF-resistant and BRAF-independent melanomas including NRAS- and NF1-mutant melanomas. SBI-0640756 exhibits low toxicity against nontransformed fibroblasts. SBI-0640756 also suppressed AKT and NF-kB signaling.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable