Key Documents
SML1084
Sigma-Aldrich
BMS-195614
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(quinolin-3-yl)naphthalen-2-carboxamido] benzoic acid; 4-[[[5,6-Dhydro-5,5-dimethyl-8-(3-quinolinyl)-2-naphthalenyl]carbonyl]amino]-benzoic acid, BMS 614, BMS-195614, BMS-614, BMS195614, BMS614
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C29H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC=C(C2=CN=C(C=CC=C3)C3=C2)C4=C1C=CC(C(NC5=CC=C(C(O)=O)C=C5)=O)=C4
InChI
1S/C29H24N2O3/c1-29(2)14-13-23(21-15-19-5-3-4-6-26(19)30-17-21)24-16-20(9-12-25(24)29)27(32)31-22-10-7-18(8-11-22)28(33)34/h3-13,15-17H,14H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34)
Clé InChI
WGLMBRZXZDAQHP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BMS-195614 (BMS614) is a potent neutral retinoic acid receptor RARα selective antagonist with an IC50 of 2.5 nM.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable