SML0771
LG100754
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E,4E,6Z)-3-Methyl-7-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-propoxy-2-naphthalenyl)-2,4,6-Octatrienoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H36O3/c1-8-14-29-23-17-22-21(25(4,5)12-13-26(22,6)7)16-20(23)19(3)11-9-10-18(2)15-24(27)28/h9-11,15-17H,8,12-14H2,1-7H3,(H,27,28)/b10-9+,18-15+,19-11-
Clé InChI
HNODNXQAYXJFMQ-LQUSFLDPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offers many products related to InsR for your research needs.
We offers many products related to InsR for your research needs.
We offers many products related to InsR for your research needs.
We offers many products related to InsR for your research needs.