SML0040
Lometrexol hydrate
≥95% (HPLC), powder, GARFTase inhibitor
Synonyme(s) :
LY 264618 hydrate, N-[4-[2-[(6R)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-6-yl]ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid hydrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Lometrexol hydrate, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.NC1=NC(=O)C2=C(NC[C@H](CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)C2)N1
InChI
1S/C21H25N5O6.H2O/c22-21-25-17-14(19(30)26-21)9-12(10-23-17)2-1-11-3-5-13(6-4-11)18(29)24-15(20(31)32)7-8-16(27)28;/h3-6,12,15H,1-2,7-10H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,22,23,25,26,30);1H2/t12-,15+;/m1./s1
Clé InChI
AEFQSKJUVDZANQ-YLCXCWDSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable