SMB01040
23-Nor-6-oxodemethylpristimerol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
10,11-dihydroxy-2,4a,6a,6a,14a-pentamethyl-8-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, 2-Picenecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
452.58
Solubilité
water: slightly soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable