Principaux documents
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
Synonyme(s) :
D-(+)-Glucono-delta-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-016-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
151-154 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
Clé InChI
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable