Principaux documents
SMB00569
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-4-prenyloxychalcone
≥85% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
LMPK12120217
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥85% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C(C=C(C=C1)O)O)/C=C/C2=CC=C(OCC=C(C)C)C=C2
InChI
1S/C20H20O4/c1-14(2)11-12-24-17-7-3-15(4-8-17)5-10-19(22)18-9-6-16(21)13-20(18)23/h3-11,13,21,23H,12H2,1-2H3/b10-5+
Clé InChI
VVSZRCIUFBADJQ-BJMVGYQFSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable