SAB56000298
Anti-VEGF (VEGFA) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM391, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM391, monoclonal
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable