SAB4200699
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
TH, TYH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TH-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit, human, sheep, guinea pig, rat, bovine, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of rat PC-12 cells.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable