SAB4200508
Anti-ARG1 antibody, Mouse monoclonal
clone ARG1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-arginase-1, Anti-liver-type arginase, Anti-type I arginase, Monoclonal Anti-ARG1 antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ARG1-3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat or mouse liver.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARG1(383)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable