SAB4200503
Anti-PSPC1 antibody, Mouse monoclonal
clone 1L4, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-PSP1, Monoclonal Anti-PSPC1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-paraspeckle component 1
387,00 R$
Disponibilité
Date d'expédition estimée le07 mars 2025
About This Item
387,00 R$
Disponibilité
Date d'expédition estimée le07 mars 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1L4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
1 of 4
Cet article | SAB4200067 | SAB4200068 | SAB4200473 |
---|---|---|---|
1L4, monoclonal | polyclonal | polyclonal | 4A7, monoclonal |
unconjugated | unconjugated | unconjugated | unconjugated |
purified from hybridoma cell culture | affinity isolated antibody | affinity isolated antibody | purified from hybridoma cell culture |
human ... PSPC1(55269) | human ... PSPC1(55269) | human ... PSPC1(55269) | human ... EPCAM(4072) |
mouse | rabbit | rabbit | mouse |
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.