SAB4200473
Anti-EpCAM ICD antibody, Mouse monoclonal
clone 4A7, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-DIAR5, Monoclonal Anti-EGP-2, Monoclonal Anti-EGP314, Monoclonal Anti-EGP40, Monoclonal Anti-ESA, Monoclonal Anti-EpCAM ICD antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HNPCC8, Monoclonal Anti-KS1/4, Monoclonal Anti-KSA, Monoclonal Anti-M4S1, Monoclonal Anti-MIC18, Monoclonal Anti-MK-1, Monoclonal Anti-TACSTD1, Monoclonal Anti-TROP1, Monoclonal Anti-epithelial cell adhesion molecule
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF7 cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPCAM(4072)
mouse ... Epcam(17075)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable