Principaux documents
SAB1404632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G6-2C5, ascites fluid
Synonyme(s) :
BDCA4, CD304, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, NP1, NRP, VEGF165R
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G6-2C5, monoclonal
Poids mol.
antigen ~94.53 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NRP1(8829)
Description générale
NRP1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor (VEGF; MIM 192240) and semaphorin (see SEMA3A; MIM 603961) family members. NRP1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration, and invasion.[supplied by OMIM
Immunogène
NRP1 (AAH07533.1, 23 a.a. ~ 644 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RNDKCGDTIKIESPGYLTSPGYPHSYHPSEKCEWLIQAPDPYQRIMINFNPHFDLEDRDCKYDYVEVFDGENENGHFRGKFCGKIAPPPVVSSGPFLFIKFVSDYETHGAGFSIRYEIFKRGPECSQNYTTPSGVIKSPGFPEKYPNSLECTYIVFALKMSEIILEFESFDLEPDSNPPGGMFCRYDRLEIRDGFPDVGPHIGRYCGQKTPGRIRSSSGILSMVFYTDSAIAKEGFSANYSVLQSSVSEDFKCMEALGMESGEIHSDQITASSQYSTNWSAERSRLNYPENGWTPGEDSYREWIQVDLGLLRFVTAVGTQGAISKETKKKYYVKTYKIDVSSNGEDWITIKEGNKPVLFQGNTNPTDVVVAVFPKPLITRFVRIKPATWETGISMRFEVYGCKITDYPCSGMLGMVSGLISDSQITSSNQGDRNWMPENIRLVTSRSGWALPPAPHSYINEWLQIDLGEEKIVRGIIIQGGKHRENKVFMRKFKIGYSNNGSDWKMIMDDSKRKAKSFEGNNNYDTPELRTFPALSTRFIRIYPERATHGGLGLRMELLGCEVEAPTAGPTTPNGNLVDECDDDQANCHSGTGDDFQLTGGTTVLATEKPTVIDSTIQSGIK
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable