Principaux documents
SAB1404113
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDUFS3 antibody produced in mouse
clone 1D6, ascites fluid
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Poids mol.
antigen ~55.15 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NDUFS3(4722)
Description générale
This gene encodes one of the iron-sulfur protein (IP) components of mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I). Mutations in this gene are associated with Leigh syndrome resulting from mitochondrial complex I deficiency
Immunogène
NDUFS3 (AAH00617, 1 a.a. ~ 264 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAAAVARLWWRGILGASALTRGTGRPSVLLLPVRRESAGADTRPTVRPRNDVAHKQLSAFGEYVAEILPKYVQQVQVSCFNELEVCIHPDGVIPVLTFLRDHTNAQFKSLVDLTAVDVPTRQNRFEIVYNLLSLRFNSRIRVKTYTDELTPIESAVSVFKAANWYEREIWDMFGVFFANHPDLRRILTDYGFEGHPFRKDFPLSGYVELRYDDEVKRVVAEPVELAQEFRKFDLNSPWEAFPVYRQPPESLKLEAGDKKPDAK
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable