Principaux documents
WH0006712M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPTBN2 antibody produced in mouse
clone 4D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-spectrin, beta, non-erythrocytic 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG3κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTBN2(6712)
Immunogène
SPTBN2 (NP_008877, 643 a.a. ~ 720 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LWRFLWEVGEAEAWVREQQHLLASADTGRDLTGALRLLNKHTALRGEMSGRLGPLKLTLEQGQQLVAEGHPGASQASA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable