SAB1401762
Monoclonal Anti-IFT122 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SPG, WDR10, WDR10p, WDR140
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFT122(55764)
Description générale
Immunogène
Sequence
SIGDEDPFTAKLSFEQGGSEFVPVVVSRLVLRSMSRRDVLIKRWPPPLRWQYFRSLLPDASITMCPSCFQMFHSEDYELLVLQHGCCPYCRRCKDDPG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable