MABE1076
Réactif de liaison anti-mono-ADP-ribose
from Escherichia coli
Synonyme(s) :
Réactif de liaison
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Application
Analyse par dot blot : Un lot représentatif a permis de détecter les protéines modifiées par un mono-ADP-ribose.
Analyse par dot blot : Un lot représentatif a permis de détecter des protéines mono-ADP-ribosylées (avec la permission du Dr. Lee Kraus, du Centre médical du Sud-Ouest de l'Université du Texas).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter des protéines modifiées par un mono-ADP-ribose par western blotting (avec la permission de Lee Kraus, du Centre médical du Sud-Ouest, Université du Texas).
Épigénétique et fonction nucléaire
Qualité
Analyse par électrophorèse sur gel : Une quantité de 0,5 µg de ce réactif de liaison a été analysée par électrophorèse sur gel afin de déterminer sa pureté.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable