S5566
Anti-α-Synuclein antibody, Mouse monoclonal
clone Syn211, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-SNCA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Syn211, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 19 kDa
Espèces réactives
zebra finch, human
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25 μg/mL using recombinant human α·-synuclein.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Description générale
Immunogène
Application
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Immunocytochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable