S4447
α-Synuclein E46K human
recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
NACP (Non-a-beta component of Alzheimer disease amyloid, precursor), PARK1, PARK4, PD1, non A4 component of amyloid precursor
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
apparent mol wt 19-20 kDa
Numéro d'accès UniProt
Compatibilité
for use with ABI StepOnePlus
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SNCA(6622)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable