R0283
Ropivacaine hydrochloride monohydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride monohydrate, (S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide hydrochloride monohydrate, Naropin hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -9 to -12, c = 1 in methanol
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: 5 mg/mL, clear
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
Clé InChI
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable