Y0000743
Ropivacaine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(+)-(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide, (R)-Ropivacaine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ropivacaine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H26N2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m1/s1
Clé InChI
ZKMNUMMKYBVTFN-OAHLLOKOSA-N
Description générale
Application
Conditionnement