Principaux documents
PZ0259
Sigma-Aldrich
PH-797804
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-[(2,4-difluorobenzyl)oxy]-1-[5-[(methylamino)carbonyl]-2-methylphenyl]-6-methylpyridin-2(1H)-one, 3-[3-Bromo-4-[(2,4-difluorophenyl)methoxy]-6-methyl-2-oxo-1(2H)-pyridinyl]-N,4-dimethyl-benzamide, PH 797804
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H19BrF2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
20-25°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(OCC2=C(F)C=C(F)C=C2)=C(Br)C(N1C3=CC(C(NC)=O)=CC=C3C)=O
InChI
1S/C22H19BrF2N2O3/c1-12-4-5-14(21(28)26-3)9-18(12)27-13(2)8-19(20(23)22(27)29)30-11-15-6-7-16(24)10-17(15)25/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,26,28)
Clé InChI
KCAJXIDMCNPGHZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PH-797804 is an orally active, potent and readily reversible ATP competitive inhibitor of the alpha isoform of human p38 MAP kinase. PH-797804 blocks inflammation-induced production of cytokines and proinflammatory mediators.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Mehdi Bouhaddou et al.
Cell, 182(3), 685-712 (2020-07-10)
The causative agent of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), has infected millions and killed hundreds of thousands of people worldwide, highlighting an urgent need to develop antiviral therapies. Here we present a