PZ0109
PD-161570
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl-3-[6-(2,6-dichlorophenyl)-2-[[4-(diethylamino)butyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]urea, PF-1480232
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(NC(=O)NC(C)(C)C)nc2n1)-c3c(Cl)cccc3Cl
InChI
1S/C26H35Cl2N7O/c1-6-35(7-2)14-9-8-13-29-24-30-16-17-15-18(21-19(27)11-10-12-20(21)28)23(31-22(17)32-24)33-25(36)34-26(3,4)5/h10-12,15-16H,6-9,13-14H2,1-5H3,(H3,29,30,31,32,33,34,36)
Clé InChI
MKVMEJKNLUWFSQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology