PZ0400
PF-915275
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(6-Amino-2-pyridinyl)-4′-cyano[1,1′-biphenyl]-4-sulfonamide; N-(6-Aminopyridin-2-yl)-4′-cyanobiphenyl-4-sulfonamide, PF 00915275, PF 915275, PF-00915275, PF00915275, PF915275
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C18H14N4O2S/c19-12-13-4-6-14(7-5-13)15-8-10-16(11-9-15)25(23,24)22-18-3-1-2-17(20)21-18/h1-11H,(H3,20,21,22)
Clé InChI
ZESFDAKNYJQYKO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable