PLA0179
Rabbit anti-NBS1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
AT-V1, AT-V2, ATV, NBS, NBS1, Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin), Nijmegen breakage syndrome protein 1, P95, cell cycle regulatory protein p95, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_002476.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... NBS1(4683)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable